Learn More
Chemsplash Masque à barbe jetable non tissé
Code produit 30058416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30058416 Vert 1000 pièces
30058366 Bleu 1000 pièces
30058276 Blanc 1000 pièces
30058355 Rouge 1000 pièces
30058315 Jaune 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30058416 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2505.600.999
Expédition estimée: 16-10-2026
Le masque jetable pour barbe est fabriqué à partir d'un matériau non tissé et est disponible en taille unique.
Masque à barbe non tissé
  • Matière : Non-tissé
  • Caractéristiques:
    • Elastiqué
    • 100 % sans latex
    • 18 in
    • Sans PFAS
Le masque jetable pour barbe est fabriqué à partir d'un matériau non tissé, conçu comme une solution universelle. Une sangle élastique assure un maintien sûr sur le visage, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans les zones de travail approuvées par le BRC et dans l'industrie pharmaceutique.
Spécification
Type Couvre-barbe à usage général
Dimensions Taille unique
Matériau Polypropylène
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45 cm