Learn More
behr Labor-Technik™ Déioniseur d’eau behropur™ en nylon
Click to view available options
Débit:
300 L/h
500 L/h
800 L/h
Capacité:
1200 L
2400 L
5500 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Conductimètre
- Exploitation optimale de la capacité de l’échangeur d’ions en raison de la distribution d’eau véritablement uniforme dans l’unité
- Peut être connecté directement au réseau d’eau brute et sans réducteur de pression
- Résistant à la pression alternée
- La conductance est contrôlée directement sur l’unité (équipement de mesure installé) ou avec un compteur distant
- Également disponible avec arrêt lorsque la valeur limite est atteinte, et contrôle de limite
- Résistant à la pression jusqu’à 8 bars
- Également disponible avec arrêt lorsque la valeur limite est atteinte, et contrôle de limite
- La conductance est contrôlée directement sur l’unité (équipement de mesure installé) ou avec un compteur distant
- Résistant à la pression alternée
- Peut être connecté directement au réseau d’eau brute et sans réducteur de pression
Spécification
Spécification
| Description | B22DN Unité à lit mixte résistant à la pression en nylon, résistant à la pression permanente à 8 bars, complète avec conductimètre |
| Capacité | 2400 L |
| Débit | 500 L/h |
| Matériau | Nylon |
| Purification Method | Osmose inverse |
| À utiliser avec (application) | Comme échangeur d’ions |
| Comprend | Conductimètre |
| Modèle | B22DN |
| Pression | Jusqu’à 8 bars |
| Type | Déminéraliseurs |
| Afficher plus |