Learn More
behr Labor-Technik™ Distributeur de gaz behrotest™
Click to view available options
Volume (métrique):
0,0040 m3
0,0176 m3
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec la distillation au cyanure
Spécification
Spécification
| Description | Distributeur de gaz |
| Volume (métrique) | 0,0040 m3 |
| Dimensions | Largeur :0,09 m, Hauteur :0,08 m, Profondeur :0,55m |
| Longueur (métrique) | 0,55 m |
| Largeur (métrique) | 0,09 m |
| Hauteur (métrique) | 0,08 m |