Learn More
behr Labor-Technik™ Homogénéiseur d’échantillons d’eau behrotest™
Click to view available options
Volume (métrique):
25 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut être porté par deux poignées
- Est protégé dans le récipient supérieur contre tout dommage
- Remplissage facile avec insert de vidange aplati.
- Échelles pour la mesure exacte des quantités d’échantillons
- Directement prêt à l’emploi en insérant le rack de transport sur l’agitateur magnétique
- La vitesse de l’agitateur magnétique peut être réglée à l’aide d’un régulateur.
- Directement prêt à l’emploi en insérant le rack de transport sur l’agitateur magnétique
- Échelles pour la mesure exacte des quantités d’échantillons
- Remplissage facile avec insert de vidange aplati.
- Est protégé dans le récipient supérieur contre tout dommage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 38402 A 30 |
| Description | Dispositif d’homogénéisation QMR 25 |
| Volume (métrique) | 25 L |
| Type | Dispositif d’homogénéisation |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering