Learn More
Bel-Art™ Bel-Art Products Pelles Pharma Sterileware
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
100 pièces
15 pièces
25 pièces
50 pièces
85 pièces
Description
- La pelle de couleur rouge vif risque moins d’être laissée accidentellement dans un échantillon ; elle peut servir de code pour éviter une contamination croisée et offre un fond contrasté pour les échantillons de couleur claire
- L’emplacement élevé de la poignée permet de garder la main plus loin de l’échantillon
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Les pelles en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
- Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 / boîte |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Rouge |
| Type de produit | Pelle |
| Dimensions (L x l) | 7,2 x 4,9 x 2,8 cm |
| Longueur (métrique) de la poignée | 10,6 cm |
| Matériau | High-impact Polystyrene (FDA Grade) |