Learn More
Bel-Art™ Connecteurs 5-en-1 SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de produit:
Connecteur en T 5-po-1
Interrupteur droit 5-en-1
Longueur totale (impériale):
3,5 in
4,625 in
Forme:
En T
Structuré
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Le diamètre intérieur augmente avec la taille de l’encoche lorsque la longueur inutile est coupée pour un débit illimité
- Connecteurs en PP moulé
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Les diamètres des anneaux sont de 14, 12,5, 11, 9,5 et 7,9 mm (0,56, 0,50, 0,44, 0,38 et 0,31 po)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur totale (impériale) | 4,625 in |
| Longueur totale (métrique) | 117,4 mm |
| Forme | En T |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Connecteur en T 5-po-1 |