Learn More
Bel-Art™ Connecteurs 5-en-1 SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de produit:
Connecteur en T 5-po-1
Interrupteur droit 5-en-1
Longueur totale (impériale):
3,5 in
4,625 in
Forme:
En T
Structuré
Conditionnement:
12 pièces
Description
- I.D. increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow
- Molded polypropylene connectors
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Ring diameters are 14, 12.5, 11, 9.5 and 7.9 mm (0.56, 0.50, 0.44, 0.38 and 0.31 in.)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylene |
| Longueur totale (impériale) | 3,5 in |
| Longueur totale (métrique) | 90 mm |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Natural |
| Type de produit | Interrupteur droit 5-en-1 |