Description
Gardez les mains libres pour manipuler les tubes à échantillons de 50 ml
- La base en polystyrène pratique maintient en place un tube à centrifuger conique de 50 ml, libérant ainsi les mains de l’utilisateur pour des tâches telles que le pipetage et le réglage des instruments
- Permet un meilleur contrôle des procédures impliquant la mesure, l’analyse et la modification
- Sur le modèle Grip Style, le tube est maintenu fermement dans la base, qui se déplace avec le tube s’il est soulevé de la paillasse ; pour retirer le tube, maintenez la base et tirez sur le tube
- Sur le modèle Non-Grip Style le tube peut-être soulevé de la base librement
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (5 ml) |
| Matériau | PS |
| Positions | 1 |
| Forme | Conique |
| Empilables | Oui, si vide |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tube conique |
| Type de produit | Support pour tube, adhérent |
| Afficher plus |