Learn More
Bel-Art™ Rack de tubes à centrifuger de 5 ml SP Scienceware™
Code produit. 15333414 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
40
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15333414
Marque: Bel-Art™ F185134640
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les tubes à centrifuger de 5 ml, y compris de la marque Eppendorf, ce rack peut également accueillir d’autres tubes dont le diamètre est compris entre 13 et 16 mm
Pour les tubes à centrifuger de 5 ml, y compris de la marque Eppendorf, ce rack peut également accueillir d’autres tubes dont le diamètre est compris entre 13 et 16 mm
  • En plastique PP blanc résistant à la corrosion
  • Plaques d’extrémité dotées de poignées pour faciliter le transport et l’empilage
  • Contient 40 tubes sur 4 x 10 rangs
  • Hauteur du plateau supérieur : 3,4 cm (1,03 po)
  • Dimensions : L x l x H : 26 x 11,3 x 10,5cm (10,5 x 4,5 x 4,12 po.)
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Type de produit Rack de microtubes à centrifuger
Array 4 x 10
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes à centrifuger de 5 ml
Matériau PP
Positions 40
Forme Rectangular
Étagères 2 Tiers
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 10,5 x 4,5 x 4,125 po (26 x 11,3 x 10,5cm)
Longueur (métrique) 26 cm
Longueur (impériale) 10,5 in
Largeur (métrique) 11,3 cm
Largeur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 10,5 cm
Hauteur (impériale) 4,125 in