Learn More
Bel-Art™ X3 PINCE A VIS TUBE OD 14MM DELRIN
Complete ON/OFF and fine control with enough accuracy to replace stopcocks in many applications
Marque:  Bel-Art™ 06833-10
Code produit. 11774315
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pince à vis
• S'installe sans débrancher la tuyauterie grâce à une barre de fermeture clipsable
• Pince Delrin™ pour tubes jusqu'à φ ext. 14mm
• Résiste aux acides forts, bases et solvants organiques
• Pince à vis Delrin™
• Tube φ max. 14mm