Learn More
Bel Art™ Armoires à dessiccation en acrylique SP Scienceware™
Code produit. 12693496 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Bronze
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12693496
Marque: Bel Art™ F420660000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser dans les réfrigérateurs ou à température ambiante
  • Armoire en acrylique avec étagères amovibles en forme de plateau à fond perforé et système de coulisse sur rails pré-installés
  • La porte, qui s’ouvre de droite à gauche, est sécurisée par un loquet en acier inox
  • Disponible avec trois étagères
  • Disponible en transparent ou couleur bronze pour les matériaux photosensibles
Spécification
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Front-loading
Matériau Acrylique
Type de produit Desiccator
Modèle de porte Avec joint d’étanchéité
À utiliser avec (application) À utiliser dans les réfrigérateurs / à température ambiante pour les matériaux photosensibles
Capacité 32 bidons
Comprend 3 étagères de type plateau avec fonds perforés et système de coulisse sur rails pré-installés, verrou tournant en acier inox pour porte
Nbre d’étagères 3 étagères amovibles de type plateau
Volume (impérial) 0,82 ft3
Dimensions (L x l) 30,4 x 30,4 cm (12 x 12 po)
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,4 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,4 cm
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 30,4 cm