Learn More
Bel-Art™ Burettes à remise à zéro automatique SP Scienceware™
Code produit. p-307377 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15204359
Marque: Bel-Art™ H379180111
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec graduations bleues faciles à lire sur fond blanc
  • L’extrémité de distribution est placée dans un robinet d’arrêt en plastique à bouton poussoir, ce qui permet une distribution au goutte à goutte
  • Une petite vis de serrage permet d’ajuster la vitesse d’égouttement selon les besoins de la titration
  • Le tube de remplissage en PE s’étend du haut de la burette à l’intérieur du réservoir du flacon
  • Précision des graduations de classe B
  • La burette en verre présente des divisions de 1/10
  • Le flacon, le bouchon à vis et la base circulaire sont en PE
Spécification
Précision Class B
Autoclavable Not Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Natural
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 21 cm
À utiliser avec (équipement) Réservoir en polyéthylène de 1000 ml
Matériau Polyéthylène
Graduations 0,1 mL
À utiliser avec (application) Stirplate
Comprend Flacon, base circulaire, bouchon à vis
Balance Bleu
Robinets d’arrêt No
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance Class B
Garantie None
Volume (métrique) du réservoir 1000 ml
Type Burette automatique
Class Classe B.