Learn More
Bel-Art™ Burettes à remise à zéro automatique en verre SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Hauteur (impériale):
23,5 in
Hauteur (métrique):
60 cm
Volume (métrique) du réservoir:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Bras de vidange avec robinet d’arrêt en verre à alésage de 2 mm.
- Presser le flacon en PE flexible pour faire monter le liquide dans la burette ; L’excès de liquide s’écoule automatiquement dans le réservoir
- Les burettes en verre borosilicaté à remise à zéro automatique sont dotées de graduations blanches de 0,1 ml faciles à lire
- Robinet d’arrêt en verre à alésage de 2 mm sur le bras de vidange pour une distribution régulière et contrôlée
- La base en plastique large et stable est amovible pour faciliter le nettoyage
- Précision des graduations de classe A, à 1 % du volume total
Spécification
Spécification
| Précision | +/- 1% |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | Natural |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Longueur (métrique) | 60 cm |
| Hauteur (impériale) | 23,5 in |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| À utiliser avec (application) | Titration, Reagent Dispensing |
| Afficher plus |