Learn More
Bel-Art™ Rack pour flacons DBO SP Scienceware™ Portoir pour flacon
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
:
Portoir pour flacon
Description
Le portoir en PP peut contenir huit flacons à demande biologique en oxygène de 300 ml
- Dimensions : 33 x 17 x 7 cm (13,125 x 6,25 x 2,625 po) ; 9 cm (3,625 po)
- Les ouvertures ont un diamètre de 7,2 cm (2,8 po)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour flacon |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité | Flacons pour demande biologique en oxygène (300 ml) |
| Matériau | PP |
| Positions | 8 |
| Dimensions (L x l x H) | 6,75 x 13,12 x 2,62 po. (17 x 33 x 7 cm) |
| Longueur (métrique) | 17 cm |
| Longueur (impériale) | 6,75 in |
| Largeur (métrique) | 33 cm |
| Largeur (impériale) | 13,12 in |
| Afficher plus |