Learn More
Bel-Art™ Épandeurs de cellules bactériennes SP Scienceware™
Code produit. p-48608 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (métrique):
Barre d'écartement de 25 mm
Barre d’écartement de 16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11326954
Marque: Bel-Art™ F377360006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étale les cellules bactériennes sur la surface d’une gélose Bel Art™ SP Scienceware™ Les étaleurs de cellules bactériennes sont disponibles en deux tailles.
Étale les cellules bactériennes à la surface d’une gélose. Les étaleurs de cellules bactériennes Bel Art™ SP Scienceware™ sont disponibles en deux tailles.
  • Autoclavables et stérilisés à la flamme
  • Comporte une extrémité triangulaire avec des surfaces arrondies lisses
  • Barre de 16 mm de large plus petite, adaptée à une utilisation avec des plaques de 6 cm
  • Barre de 25 mm de large plus grande, adaptée à une utilisation avec des plaques de 9 cm
  • À utiliser avec le plateau rotatif d’inoculation (réf. N° F40913-0000)
  • Les deux tailles de 30 cm de long
Spécification
Autoclavable Oui
À utiliser avec (équipement) Plateau rotatif d’inoculation, plaques d’inoculation 6 cm
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 30,2 cm
Dimensions (métrique) Barre d’écartement de 16 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Épandeur de cellules bactériennes
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Effectuez facilement l’inoculation de bactéries dans les boîtes de Pétri