Learn More
Bel-Art™ Raccords cannelés SP Scienceware™ avec connecteur réducteur
Click to view available options
À utiliser avec:
4,7 à 6 mm
6 à 12,7mm
Pour tubulures de dia. in. 9 x 6 mm
de 4,7 à 9,5mm
de 9,5 à 12,7mm
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Plastique PP résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec une large gamme de liquides et de gaz
- Approbation de la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | 4,7 à 6 mm |
| Taille de la tubulure | For 3/16 in. to 1/4 in. tubing (4.7 to 6mm) |
| Comprend | Raccord de réduction |
| Couleur | Transparents |
| Type de produit | Raccords cannelés |