Learn More
Bel-Art™ Benchtop Biohazard Waste Disposal Bag
Code produit. 17469583 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17469583
Marque: Bel-Art™ F131660000_HAOONLY
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bright red, autoclavable bags feature one long flap for easy opening and disposal of tips and tubes
  • Size allows the bag to be inverted over user's hand to safely pick up waste
  • Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch
  • Constructed from High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • For space-saving waste disposal, use with Poxygrid™ Benchtop Biohazard Bag Holder (Mfr. No. H13193-1000)
Spécification
Conception Printed Biohazard Symbols
Capacité (impériale) 0.4 gal.
Couleur Rouge
Jetable Single-use
Hauteur (métrique) 28 cm
Largeur (métrique) 22 cm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Easy Opening and Disposal of Tips and Tubes
Largeur (impériale) 8.5 in.
Épaisseur 0.07 mm
Hauteur (impériale) 11 in.
Matériau HDPE
Type de produit Biohazard Waste Bag (Benchtop)