Learn More
Bel-Art™ Tablier de protection contre les rayons bêta SP Scienceware™
Description
- Idéal comme protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Conçu pour être utilisé avec des écrans de protection contre les rayonnements
- Le système de bretelles place le poids du tablier sur les épaules plutôt que sur le cou
- 51 X 82 (L) cm ; Couleur : noir
- Épaisseur : 3,2mm (0,125 in)
Spécification
Spécification
| Matériau | Néoprène |
| Couleur | Noir |
| Épaisseur | 0,12 in |
| À utiliser avec (application) | Protection contre les éclaboussures de produits chimiques |
| Dimensions (L x l) | 20 x 32,25 in |
| Longueur (métrique) | 51 x 82 cm |
| Poids (impériale) | 53,6 oz. |
| Poids (métrique) | 1,52 kg |