Learn More
Bel-Art™ Flacons se rangeant comme des livres SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec deux poignées : une poignée sur le dessus et une poignée à l’avant pour faciliter le retrait d’une étagère
- Graduations marquées en litres sur l’avant
Spécification
Spécification
| Capacité | 169.07 oz., 5000 mL |
| Capacité (métrique) | 5000 ml |
| Capacité (impériale) | 1.25 gal. |
| Couleur | Translucent, White |
| Matériau | PP |
| Quantité | 1 Ea. |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Jetable | Reusable |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |