Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs de paillasse Büchner SP Scienceware™, D.I. de 18 po (45,7 cm)
Code produit. 18882563 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Comprend:
Plaque amovible à porosité moyenne (18 po)
Plaque fixe perforée (18 po)
Plaque fixe à porosité moyenne (10,25 po)
Plaque fixe à porosité moyenne (18 po)
Plaque perforée amovible (18 po)
Diamètre (métrique) supérieur:
26 cm
45,7 cm
457 mm
Hauteur (métrique):
20.3 cm
285,75 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 18882563
Marque: Bel-Art™ H146253518
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Filtration rapide de grands volumes avec des plaques de filtration fixes ou amovibles pour les adapter aux applications de paillasse
  • Removable hose barbed connector accepts 12.7 mm (0.50 in.) I.D. tube and threads into 0.75 in. NPT bung on the funnel
  • Fixed or removable Fritware™ Porous Filter Plates supported by a multiple ring grid, HDPE, 6.4 mm (0.25 in.) thick, with a non-porous ring at the periphery of the plate which seals filter paper when used
  • Fritware Porous Filter Plates available in two porosities (medium and coarse), medium is 45 to 90 microns while the coarse is 90 to 130 microns use temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
  • Fixed or removable Perforated Filter Plates are made of 4.8 mm (0.1875 in.) thick HDPE with 4.8 mm (0.1875 in.) perforations on 11 mm (0.4375 in.) centers
  • Perforated Filter Plates available in two versions (fixed or removable), fixed for coarse filtration or use with a cloth or paper filter, removable for use in precious metals recovery, use temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
  • Rim to Plate: 8 in. (20.3 cm)
  • Use the Funnel Trowel (F36820-0118) to quickly and efficiently smooth fissures appearing during the filtration process
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 45,7 cm
Capacité (métrique) 45.87 L
Matériau Polyethylene
Hauteur (métrique) 285,75 mm
Description Funnel with Medium Porosity Fixed Plate (18 in.)
Comprend Plaque fixe à porosité moyenne (18 po)
Porosité Medium, 45 to 90μ
Température max. (impériale) 125°F
Température max. (métrique) 52°C
Type de produit Buchner Funnel