Learn More
Bel-Art™ Gants de boîte à gants à soufflets SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions:
Grand (10)
Petit (8)
Taille moyenne (9)
Type de produit:
Gant de rechange
Soufflets et gant
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Description
Il s’agit uniquement d’un gant de rechange.
- Forme une unité étanche grâce au joint torique intégré à la boîte
- Les soufflets permettent la circulation de l’air de refroidissement
- Lorsque le gant et la manche sont séparés, la manche reste fixée à la boîte
- Les tailles de gants sont interchangeables et presque tous les gants de laboratoire, chirurgicaux ou jetables standard peuvent être utilisés
- La longueur de la manche et du gant étendus est d’environ 76 cm (30 po)
- À utiliser avec les bagues de serrage H50025-0320 pour maintenir les gants en place
Remarque :
en raison de la nature non spécifiée de leur utilisation et de l’environnement dans lequel ils sont utilisés, les gants de boîte à gants ne peuvent être retournés qu’en raison de dommages causés par l’expédition, et seulement s’ils n’ont pas été utilisés.
Informations sur la commande
Le manchon s’adapte aux ports circulaires de dia. ext. de 8 po(20 cm) et aux ports ovales de 7 x 10 po (18 x 25 cm).Longueur étendue avec gant, 30 po (76 cm).Une paire par boîte.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Gant de rechange |
| Matériau | Caoutchouc naturel, latex |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte à gants économique SP Sciencewaretrade; |
| Dimensions | Petit (8) |