Learn More
Bel-Art™ Barreau d’agitation SP Scienceware™ Cell Spinbar™ pour cellules de spectrophotomètre
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Permet un mélange rapide à la verticale et à l’horizontale avec un vortex minimal
- Génère une action de pompage centrifuge sans aération
- Peut également être utilisé dans des tubes à essai
- L’aimant Alnico-V recouvert de PTFE ne risque pas de rayer les cuves
- Autoclavable
Informations sur la commande
3/8 x 5/16 po (9,5 x 8 mm) (dia. x H).
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) | 0,35 in |
| À utiliser avec (équipement) | Cuve de spectrophotomètre de 10 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,31 in |
| Hauteur (métrique) | 8 mm |
| Revêtement | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diamètre (métrique) | 9 mm |
| Longueur (métrique) | 9 mm |
| Afficher plus |