Learn More
Bel-Art™ Supports sachets pour matières contaminées SP Scienceware™ Clavies™
Code produit. p-2683132 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (impériale):
18,5 in
21,5 in
27,2 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11797864
Marque: Bel-Art™ F131920003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent de garder les sacs ouverts, prêts à l'emploi
  • Cadre filaire en acier inoxydable économique et léger
  • Plateau inférieur en polypropylène orange très visible pour une identification facile en tant que système de confinement des risques biologiques
  • Le plateau sert de puits de confinement en cas de fuite du sachet
  • Autoclavable à 121°C (250°F) et résistant au lave-vaisselle
  • L’assemblage est facile et permanent
  • Les modèles moyens et grands peuvent être utilisés avec un couvercle en polypropylène autoclavable (Mfr. N° F13192-0102) pour améliorer l’assainissement
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent, orange
Jetable Reusable
À utiliser avec (application) Conçu pour maintenir le sac et son contenu en toute sécurité
À utiliser avec (équipement) Sachets pour matières contaminées Clavies™ 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C, dimensions 61 x 91 cm
Comprend Cadre en fil d’acier inoxydable et fond en polypropylène orange, support en fil de plastique, clips de fermeture
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Stérile
Montage Paillasse
Dimensions L
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35.6 cm
Hauteur (impériale) 27,2 in
Hauteur (métrique) 69,6 cm
Type de produit Support pour sachet pour matières contaminées