Learn More
Bel Art™ Tours de stockage cryogénique SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
59 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conviennent parfaitement à une utilisation sur paillasse ou en incubateur, au transport ou au stockage en congélateur ou général
- Leur format compact de 15 x 15 cm (6 x 6 po) permet d’économiser de la place sur la paillasse
- Disponibles en 4 et 8 configurations de niveaux
- Accueillent la boîte de stockage pour flacons Cryo-Safe 03-410-503
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
- Structure en PC
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polycarbonate |
| Forme | Rectangular |
| Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
| À utiliser avec (application) | Congélateur et stockage à usage général |
| Température max. (impériale) | 250°F |
| Température max. (métrique) | 121°C |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Largeur (impériale) | 6 in |
| Afficher plus |