Learn More
Bel-Art™ Réservoirs de pipetage jetables SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Accès facile pour tous les types de pipeteurs
- Utilisés pour un pipetage multicanaux plus poussé dans les microplaques, les mini-tubes, les tubes Cube 2ube™ et les blocs DeepWell
- Capacité de 100 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 15.54 x 9.19 x 3.17 cm (6.12 x 3.62 x 1.25 po) |
| Matériau | Plastique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Réservoir de pipetage |
| Hauteur (impériale) | 1,25 in |
| Hauteur (métrique) | 3.17 cm |
| Longueur (impériale) | 6.12 in. |
| Longueur (métrique) | 15.54 cm |
| Conditionnement | En vrac |
| Afficher plus |