Learn More
Bel-Art™ Bâtonnets SP Scienceware™ Earth Friendly 1001
GREENER_CHOICE
Code produit. 13402489 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
500/boîte.
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 13402489
Marque: Bel-Art™ F369310000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bâtonnets d’échantillonnage en résine d’acide polylactique (PLA) ont un faible impact sur l’environnement
La production d’acide polylactique (PLA) à 100 % à base de plantes uniquement contribue à la réduction des gaz à effet de serre et utilise moins d’énergie non renouvelable de la source à la résine que ses équivalents à base de pétrole. Les plantes utilisées représentent une ressource renouvelable tous les ans.
  • Pour le mélange d’échantillons, la manipulation de capsules, le raclage de récipients ou le positionnement d’échantillons solides en vue de leur examen
  • Alternative écologique aux outils d’échantillonnage à base de pétrole pour respecter les objectifs de durabilité
  • Résistance comparable à celle du PS, du PP et autres outils d’échantillonnage en résine de plastique à base de pétrole
  • Les options de mise au rebut sont les suivantes : compostage industriel, incinération, recyclage et mise en décharge
  • Qualité FDA non stérile : sans danger en cas de contact avec les aliments, les médicaments et les cosmétiques
  • Utiliser un seul bâtonnet pour chaque matière échantillonnée afin d’éviter toute contamination croisée
Spécification
Quantité 100/paquet
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Blunt End
Certifications/Conformité FDA
Type de produit Bâtonnet d’échantillonnage Earth-Friendly™
À utiliser avec (application) Pour le mélange d’échantillons, la manipulation de capsules, le raclage de récipients ou le positionnement d’échantillons solides en vue de leur examen
Longueur (impériale) 5,75 in
Largeur (impériale) 0,75 po
Largeur (métrique) 1,9 cm
Dimensions (L x l) 5,75 x 0,75 in (14,6 x 1,9 cm)
Matériau Résine PLA
Longueur (métrique) 14,6 cm