Learn More
Bel-Art™ Bâtonnets SP Scienceware™ Earth Friendly 1001
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
500/boîte.
Conditionnement:
100 pièces
Description
La production d’acide polylactique (PLA) à 100 % à base de plantes uniquement contribue à la réduction des gaz à effet de serre et utilise moins d’énergie non renouvelable de la source à la résine que ses équivalents à base de pétrole. Les plantes utilisées représentent une ressource renouvelable tous les ans.
- Pour le mélange d’échantillons, la manipulation de capsules, le raclage de récipients ou le positionnement d’échantillons solides en vue de leur examen
- Alternative écologique aux outils d’échantillonnage à base de pétrole pour respecter les objectifs de durabilité
- Résistance comparable à celle du PS, du PP et autres outils d’échantillonnage en résine de plastique à base de pétrole
- Les options de mise au rebut sont les suivantes : compostage industriel, incinération, recyclage et mise en décharge
- Qualité FDA non stérile : sans danger en cas de contact avec les aliments, les médicaments et les cosmétiques
- Utiliser un seul bâtonnet pour chaque matière échantillonnée afin d’éviter toute contamination croisée
Spécification
Spécification
| Quantité | 100/paquet |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme | Blunt End |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Type de produit | Bâtonnet d’échantillonnage Earth-Friendly™ |
| À utiliser avec (application) | Pour le mélange d’échantillons, la manipulation de capsules, le raclage de récipients ou le positionnement d’échantillons solides en vue de leur examen |
| Longueur (impériale) | 5,75 in |
| Largeur (impériale) | 0,75 po |
| Largeur (métrique) | 1,9 cm |
| Afficher plus |