Learn More
Bel-Art™ Louches économiques SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de produit:
Louche
Échantillonneur à immersion
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lightweight and portable
- Thread on 500mL (16 oz.) polypropylene cup can be exchanged to reduce cross contamination
- Two pouring spouts on cup allow left or right pouring
- High-density polyethylene plastic handles are strong honeycomb tubes without inserts and are ribbed for sure grip
- Handle end has a hook for hanging storage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur à immersion |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 16 oz. |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| À utiliser avec (application) | For sampling from tanks, ponds, lakes |
| Longueur (impériale) de la poignée | 6 ft. |
| Longueur (métrique) de la poignée | 1.8 m |