Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation ovoïdes magnétiques Spinbar™ SP Scienceware™
Code produit. 12358229 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
9,5mm
19mm
25,4mm
32 mm
38 mm
50,8mm
76mm
Diamètre (métrique):
4,7mm
9,5mm
12,7mm
16 mm
19mm
19,1mm
Longueur (impériale):
0,37 in
0,75 po
1 po
1,25 in
1,5 in
2 in
2,99 po
Diamètre (impériale):
0,18 in
0,37 in
0,5 in
0,62 in
0,75 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12358229
Marque: Bel-Art™ F371300034
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une utilisation dans les récipients à fond rond
  • Constituent leur propre point de pivot sans anneau séparé ni changement brutal de contour pour une centrifugation illimitée
  • Contact minimal en cas d’utilisation dans des récipients en plastique
  • L’aimant est lui-même en forme d’œuf dans un revêtement en PTFE Teflon™ certifié USP de classe VI et approuvé par la FDA, à l’exception des trois plus petites tailles qui possèdent un aimant cylindrique dans un revêtement en PTFE Teflon en forme d’œuf
  • Fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
  • Autoclavable
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 0,37 in
À utiliser avec (équipement) Flacons à fond rond de 10 ; 25 ; 50 et 100 ml
Longueur (impériale) 0,75 po
Revêtement PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diamètre (métrique) 9,5mm
Longueur (métrique) 19mm
Matériau Aimant Alnico
Quantité 1
Forme Blanc d’œuf
Type Magnetic Stir Bar