Learn More
Bel-Art™ Rack pour plaques de gel d’électrophorèse SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Matériau:
PP
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Transporter le rack plein à l’aide des larges poignées pour une bonne prise en main
- Le rack comprend 10 emplacements pour accueillir des plaques en verre avec une base lestée pour plus de sécurité
- Une surface plane à chaque extrémité permet d’étiqueter les racks comme étant utilisés, non utilisés, traités ou non traités
- En PP blanc avec raccords en acier
- Le rack fait 20,3 x 38,1 x 22,9 cm (8 x 15 x 9 po) et pèse 1,7 kg (3,75 lbs)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour plaques de gel d’électrophorèse |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques en verre |
| Dimensions (L x l x H) | 8 x 15 x 9 po (20,32 x 38,1 x 22,86cm) |
| Longueur (métrique) | 20,32 cm |
| Longueur (impériale) | 8 po |
| Largeur (métrique) | 38,1 cm |
| Largeur (impériale) | 15 po |
| Afficher plus |