Learn More
Bel Art™ Stations de douche oculaire de sécurité
GREENER_CHOICE
Code produit. p-35138 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Hauteur (impériale):
13,75 in
15 in
Largeur (impériale):
17,5 in
18 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10589801
Marque: Bel Art™ F248680000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les stations de douche oculaire de sécurité SP Scienceware™ sont munies d’une œillère intégrée qui permet à l’utilisateur d’être traité dans n’importe quelle position et assure une irrigation efficace et immédiate de l’œil.
Les stations de douche oculaire de sécurité SP Scienceware™ sont munies d’une œillère intégrée qui permet à l’utilisateur d’être traité dans n’importe quelle position et assure une irrigation efficace et immédiate de l’œil.
  • Trois stations sont disponibles pour s’adapter à toutes les stations de travail : une station simple ou double avec un ou deux flacon(s) pour douche oculaire de 1000 ml (32 oz) ou une station simple avec un flacon de 500 ml (16 oz)
  • Livré avec des flacons vides
  • Les schémas d’instructions sur le flacon et la station confirment l’utilisation du flacon pour douche oculaire
  • Inclut des indications multilingues sur la station (allemand, anglais, espagnol et français)
  • Dimensions de la station simple : 44,5 l x 38 cmH (17 1/2 x 15 po) ; dimensions de la station double : 45,7 l x 34,9 cmH (18 x 133/4 po.)
  • Matériel non inclus
Spécification
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur Vert
Débit 1 gpm
Hauteur (impériale) 13,75 in
Hauteur (métrique) 34,92 cm
Comprend Deux flacons de 1 000 ml vides, instructions d’entretien
Matériau PEBD
Mounting Mur
Type de produit Station de douche oculaire double
Largeur (impériale) 18 po
Largeur (métrique) 45,72 cm