Learn More
Bel Art™ Porte-flacons Flaskup™ SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
55 mm
64 mm
Conditionnement:
3 pièces
Description
- En PP
- La large base stabilise les flacons pour éviter les déversements
- Les fentes latérales permettent de visualiser le contenu du flacon
- Les encoches sur la paroi latérale s’adaptent aux tubulures et instruments
- Le verre imprégné de résine alourdit le support pour plus de stabilité
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Comprend | Rack Only |
| Type de produit | Support pour flacon |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Red |
| Capacité | Flasks (Assorted Sizes) |
| Matériau | PP |
| Positions | 1 |
| Forme | Cylindrical |
| Étagères | None |
| Empilables | No |
| Afficher plus |