Learn More
Bel-Art™ Gants économiques à manches courtes pour boîte à gants
Product Code. 11767385
Change view
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Unit Size:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
11767385 9 2 pièces
11757385 10 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11767385 Supplier Bel-Art™ Supplier No. H500250546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    337.17€ / 2 pièces
    Économisez 247.83€
    42% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Protection en néoprène lié en une seule pièce contre la pénétration de liquides ou de gaz
  • Gants avec manche en une seule pièce
  • Pour les boîtes à gants avec des ports de 8 in
  • Nécessite des anneaux de serrage (19-821-983) pour maintenir les gants en place.
  • Vendus par paires
Specifications
Couleur Noir
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Néoprène greffé
Type de produit Gants de boîte à gants
Dimensions 9