Learn More
Bel-Art™ Gants économiques à manches en boîte
Code produit 12398617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12398617 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12398617 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H500290000
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Compatible avec Scienceware Boîte à gants portable ou toute boîte à gants avec des ouvertures de 6 in
  • Fabrication en néoprène durable
  • Protections contre la pénétration de gaz, liquides ou solides
  • À utiliser avec la bague de serrage, référence 03-421-102
  • Grande, taille 10
  • 1 paire/paquet
Spécification
Couleur Noir
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Néoprène greffé
Type de produit Gants de boîte à gants
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 18 mil
Épaisseur (métrique) 0.4572 mm