Learn More
Bel-Art™ Base de support résistante SP Scienceware™
Code produit. 12703777 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12703777
Marque: Bel-Art™ H183030000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfait pour une utilisation dans des conditions corrosives sévères, ce support en PP résistant à la corrosion n’a aucune pièce métallique exposée
  • En PP
  • Idéal pour une utilisation dans des conditions corrosives ; Aucune pièce métallique exposée
  • Une tige avec un filetage profond et un bouton de serrage robuste peut être vissée sur le support de trois façons : au centre de la base ou sur l’une de ses extrémités
  • La base présente une surface lisse pour faciliter le nettoyage et pèse 2,5 kg (5,5 lb) pour plus de stabilité
Spécification
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 5 cm
Hauteur (impériale) 1,75 po
Longueur (impériale) de la base 16 po
Longueur (impériale) de la tige 30 po
Longueur (métrique) de la base 40,5 cm
Longueur (métrique) de la tige 76,2 cm
Largeur (impériale) de la base 8,5 po
Largeur (métrique) de la base 21,5 cm
Diamètre (impériale) de la tige 0,5 po
Diamètre (métrique) de la tige 1,2 cm
Type de produit Support
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans des conditions corrosives sévères
Quantité Pièce
Poids (impériale) 5,5 lb
Poids (métrique) 2,5 kg