Learn More
Bel-Art™ Éprouvettes graduées en PP SP Scienceware™ Holdfast™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Graduations:
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
La base hexagonale les empêche de basculer et de tanguer. Les éprouvettes graduées en PP Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ sont dotées d’une poignée qui permet de les saisir fermement et de verser le produit en toute sécurité.
- L’éprouvette monobloc est dotée d’une poignée qui permet de la saisir fermement et de verser le produit en toute sécurité
- Double échelle facile à lire avec graduations en relief
- La base hexagonale les empêche de basculer et de rouler
- Aucun ménisque ne se forme
- Ouverture de la poignée : 8,9 × 2,9 cm (3 × 1,20 po)
- Polypropylène résistant aux produits chimiques
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Étalonnage | Pour son volume contenu / Pour délivrer un volume donné |
| Diamètre (impériale) | 2,5 in |
| Balance | Double |
| Comprend | Grande poignée |
| Graduations | 10 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Subdivision | 10 ml |
| Forme | Rond |
| Base Type | Hexagonale |
| Afficher plus |