Learn More
Bel Art™ Portoirs pour densimètre SP Scienceware™
Code produit. 11749695 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Densimètres (courts)
Densimètres (longs)
Hauteur (métrique):
20,6 cm
21,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11749695
Marque: Bel Art™ F189880001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockage sûr des densimètres en verre
  • Maintient 18 densimètres en position verticale
  • Les plaques centrale et supérieure ont des trous de 25 mm (1 po) de diamètre et les puits de la plaque inférieure vont de 25 mm à 9 mm pour maintenir fermement le bulbe du densimètre
  • La base étendue mesure 21 x 21,6 cm pour une meilleure stabilité des pointes
  • Hauteur totale : 21,5 cm avec poignées pour faciliter le transport
  • Structure en PP robuste, autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Comprend Rack Only
Type de produit Rack pour densimètres
Autoclavable Non autoclavable
Capacité Densimètres (courts)
Matériau PP
Positions 18
Étagères None
Dimensions 210 x 216 x 251 mm
Longueur (métrique) 216 mm
Largeur (métrique) 20,6 cm
Largeur (impériale) 8,25 in
Hauteur (métrique) 20,6 cm
Hauteur (impériale) 9,87 in