Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour densimètre SP Scienceware™
Stockage sûr des densimètres en verre
112.00€ - 129.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour densimètres |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | PP |
Positions | 18 |
Largeur (métrique) | 20,6 cm |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11749695
|
Bel-Art™
F18988-0001 |
9,87 in | 20,6 cm | Densimètres (courts) |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10571894
|
Bel-Art™
F18988-0000 |
8,5 in | 21,5 cm | Densimètres (longs) |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Maintient 18 densimètres en position verticale
- Les plaques centrale et supérieure ont des trous de 25 mm (1 po) de diamètre et les puits de la plaque inférieure vont de 25 mm à 9 mm pour maintenir fermement le bulbe du densimètre
- La base étendue mesure 21 x 21,6 cm pour une meilleure stabilité des pointes
- Hauteur totale : 21,5 cm avec poignées pour faciliter le transport
- Structure en PP robuste, autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Rack pour densimètres | |
PP | |
20,6 cm |
Non autoclavable | |
18 | |
8,25 in |