Learn More
Bel Art™ Dessiccateurs à vide ronds SP Scienceware™ Lab Companion
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
Includes
Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit. Capables de maintenir un vide de 29 po-Hg pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, ce qui permet un stockage fiable ou des expériences sur de longues périodes. Une vanne Viton™ à 3 voies permet une mise sous vide, une remise sous pression ou un échange de gaz uniformes et réguliers. La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur. Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser les dommages ou la décoloration des échantillons photosensibles. À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
- Vérification du niveau de vide simplifiée grâce à un vacuomètre analogique intégré en haut de l’unité
- Joint torique en silicone de haute qualité et bague de verrouillage spécialement conçue permettant une capacité de vide exceptionnelle pratiquement sans aucune fuite
- Bague de verrouillage fixant les moitiés supérieure et inférieure lorsque le vide n’est pas utilisé ; Offre davantage de commodité et de sécurité lors du déplacement de l’unité
- Six modèles au choix : 6,10 et 20 litres (volume interne), couleur ambrée anti-UV ou transparent
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type de produit | Dessiccateur à vide |
| Comprend | Plateau de dessiccation, vacuomètre analogique intégré, joint torique en silicone et bague de verrouillage, vanne à 3 voies Viton™ |
| Charge max. de support | 25 kg |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Modèle | Rond |
| Volume (impérial) | 0,7 pi3 |
| Volume (métrique) | 20 L |
| Largeur (impériale) | 16,75 po |
| Afficher plus |