Learn More
Bel-Art™ Entonnoir industriel pour fût SP Scienceware™ de grande taille
Code produit. 15365891 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
42,5cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15365891
Marque: Bel-Art™ H147160000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet à l’utilisateur de remplir des fûts et des récipients en toute sécurité
  • Structure monobloc et épaisseur de 6,35 mm (0,25 po) résistant à un usage industriel
  • La section cylindrique supérieure fait 36 cm x 13 cm (15 x 5 po) (dia. ext. x H) avec un rebord supérieur de 2,54 cm (1 po) de large
  • Le cône de 45 degrés fait 11 cm (4,5 po) de haut et la tige conique de 14 cm (5,5 po) de long présente un diamètre extérieur de 51 mm (2 po) à une extrémité et de 44 mm (1,75 po) à l’autre.
  • Hauteur totale de 39 cm (15,5 po)
  • Volume de 25 L (6,7 gal), soit 1550 pouces cubes
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 42,5cm
Capacité (métrique) 18 l
Matériau Polyéthylène
Hauteur (métrique) 38 cm
Comprend Cône 45deg; de 11 cm de hauteur
Longueur (métrique) du tube 12,6cm
Type de produit Utility Funnel
Correction du contenu d'un produit
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.