Learn More
Bel-Art™ Louches à long manche SP Scienceware™
Code produit. p-3155405 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
500 ml
1 000 ml
Longueur (métrique) de la poignée:
0,9 m
1,8 m
3,7 m
3,7m
Longueur (impériale) de la poignée:
3 pieds
6 pieds
12 pieds
Comprend:
Manche monobloc
Manche à deux pièces
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11302214
Marque: Bel-Art™ F367800016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manche soudé. Louche à long manche SP Scienceware™ pour faciliter l’échantillonnage dans les cuves, réservoirs et lacs. Ces louches en plastique PEHD ne rouillent pas, ne se corrodent pas et offrent une excellente résistance chimique et un flotteur, juste au cas où.
Manche soudé.Louche à long manche SP Scienceware™ pour faciliter l’échantillonnage dans les cuves, réservoirs et lacs.Ces louches en plastique PEHD ne rouillent pas, ne se corrodent pas et offrent une excellente résistance chimique et un flotteur, juste au cas où .
  • Louches en PEHD anti-rouille et anti-corrosion
  • Démontrent une excellente résistance aux produits chimiques
  • Le manche est soudé au bol rigide à un angle de 45°
  • L’extrémité du manche est munie d’un crochet de suspension
  • Diamètre du manche : 29 mm (1,13 po)
Spécification
Type de produit Louche
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Manche monobloc
Type de poignée Long manche
Capacité (impériale) 16 oz
Capacité (métrique) 500 mL
À utiliser avec (application) Pour faciliter l’échantillonnage dans les cuves, réservoirs et lacs
Diamètre (impériale) de la poignée 1,13 in
Diamètre (métrique) de la poignée 2,9 cm
Longueur (impériale) de la poignée 3 pieds
Longueur (métrique) de la poignée 0,9 m