Learn More
Bel-Art™ Micro-entonnoirs SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
0,6cm
0,8cm
Capacité (métrique):
5,2 mL
8,1 mL
15,7 ml
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Les entonnoirs en PP sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 8,1 mL |
| Diamètre (métrique) de la tige | 0,8cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 5.05 cm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (application) | Pour le microtravail, le remplissage de burettes, les manomètres et les petits flacons |
| Type de produit | Filling Funnel |