Learn More
Bel-Art™ Micro-entonnoirs SP Scienceware™
Code produit. p-3273622 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
0,6cm
0,8cm
Capacité (métrique):
5,2 mL
8,1 mL
15,7 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 12324016
Marque: Bel-Art™ F146850035
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour le micro-travail, le remplissage de burettes, les manomètres et les petits flacons
  • Les entonnoirs en PP sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Capacité (métrique) 8,1 mL
Diamètre (métrique) de la tige 0,8cm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 5.05 cm
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Pour le microtravail, le remplissage de burettes, les manomètres et les petits flacons
Type de produit Filling Funnel