Learn More
Bel-Art™ Boîte de protection contre les rayons bêta pour microtubes SP Scienceware™
Code produit. 10293091 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
6,2 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10293091
Marque: Bel-Art™ F249800001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Empêche les rayonnements bêta.
  • Bloc solide en acrylique transparent doté de 13 puits (11 mm de diamètre)
  • Les puits accueillent des microtubes à échantillons de 1,5 ml dans des cellules individuelles
  • Le couvercle hermétique laisse suffisamment d’espace pour les bouchons rabattables des microtubes
  • Bloque le rayonnement bêta, y compris P-32, S-35 et C-14
  • La boîte de protection garantit un transport sûr des échantillons et permet de gagner de l’espace sur la paillasse
Spécification
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Transport des échantillons en toute sécurité
Comprend Boîte transparente en acrylique avec 13 puits
Type de produit Boîte de protection contre les rayons bêta pour microtubes
Hauteur (métrique) 6,2 cm
Épaisseur (métrique) 6.4 mm
Largeur (métrique) extérieure 10.5 cm
Dimensions 5,2 x 10,5 x 6,2 cm (2,0625 x 4,125 x 2,4375 po)