Learn More
Bel-Art™ Jeu de micro-tamiseuses SP Scienceware™ Mini-Sieve
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Porosité:
25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230
Conditionnement:
1 pièce
Description
Permet une utilisation facile pour le laboratoire ou le terrain
- Composé d’une pile de quatre sections interchangeables servant à retenir l’écran de tamisage, d’un bac collecteur, d’un couvercle et de quatre anneaux de retenue pour écran de tamisage
- Toutes les pièces sont moulées en polypropylène
- Les sections sont adaptées à la friction et faciles à assembler et à démonter pour récupérer les échantillons
- Les paramètres de tri peuvent être modifiés en échangeant les inserts de maille en bronze phosphoreux amovibles
- Chaque section de maintien est de 56 x 41 mm (2,25 x 1,625 po) (dia. int. x hauteur) et contient environ 60 ml
- Les dimensions du kit assemblé avec bac et couvercle sont de 21,6 x 7,2 cm (8,5 x 2,125 po) (hauteur x diamètre maximal)
Spécification
Spécification
| Porosité | 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230 |
| Type | Jeu de micro-tamiseuses Mini sieve™ |
| Diamètre (impériale) externe | 2,875 in |
| Matériau | Polypropylene |
| Hauteur (impériale) | 8,5 in |
| Comprend | Composé de quatre segments interchangeables servant à retenir l’écran de tamisage, cuve de collecte, couvercle et quatre anneaux de retenue pour écran de tamisage |
| Hauteur (métrique) | 21,5cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour un tri granulométrique rapide dans les laboratoires ou sur site |
| Diamètre (métrique) externe | 72 mm |
| Matériau de la monture | PP |
| Afficher plus |