Learn More
Bel Art™ Racks de flacons et de bouteilles SP Scienceware™ No-Wire™
Code produit. p-51652 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons (13 mm)
Flacons (16 mm)
Flacons (20 mm)
Flacons (25 mm)
Tubes (30 mm)
Matériau:
PP
Polyéthylène
Positions:
6
12
20
30
42
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10062614
Marque: Bel Art™ F185140020
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Proposés dans 5 configurations de grille. Les portoirs pour flacons et bouteilles No-Wire™ SP Scienceware™ Bel Art™ s’adaptent à la plupart des petites bouteilles et flacons.
Disponible en 5 configurations de grille.Les racks pour flacons et bouteilles Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ conviennent à la plupart des petits flacons et bouteilles.
  • Assez petit pour être tenu à une main
  • Submersible
  • Autoclavables et résistants aux substances chimiques
  • Dimensions (L x l x H) : 5 x 4 x 1.7 po (13 x 11 x 4.3 cm)
  • Livré à plat, assemblage rapide et facile
Spécification
Comprend Rack Only
Type de produit Rack, flacon
Array 4 x 5
Autoclavable Autoclavable
Couleur White
Capacité Flacons (20 mm)
Matériau PP
Positions 20
Forme Carré
Étagères 3 niveaux
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 5 x 4 x 1,7 po. (13 x 11 x 4,3cm)
Longueur (métrique) 13 cm
Longueur (impériale) 5 in
Largeur (métrique) 11 cm
Largeur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 4,3 cm
Hauteur (impériale) 1,7 in
Diamètre (métrique) interne 20 mm