Learn More
Bel-Art™ Racks à poignée No-Wire™ SP Scienceware™
Les tubes à essai s’accrochent dans n’importe quelle position, même inversés
Marque: Bel-Art™ F18749-0001
37.34 EUR valable jusqu'au 2024-08-30
Utilisez le code promo "21715" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Les tubes à essai s’accrochent dans n’importe quelle position, même à l’envers
- De minuscules doigts de retenue dans chaque puits maintiennent chaque tube solidement, idéal pour la décantation ou dans un bain-marie
- Moulés en PP autoclavable coulant dans un bain-marie
- Les plaques d’extrémité disposent d’espace pour l’étiquetage et les puits sont doté d’une identification alphanumérique
- Compatible avec la plupart des équipements d’échantillonnage automatisés
- Empilable
- Facile à assembler : À enclencher
Informations sur la commande
Dimensions (L x l x H) : 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 po (11 x 25 x 7 cm)
Spécification
Rack à ergots de maintien | |
Tubes (13 à 16 mm) | |
60 | |
24,8 cm | |
10,5 cm | |
7 cm |
Oui | |
PP | |
9.75 × 4.12 × 2.75 in (24.8 × 10.5 × 7 cm) | |
9.75 in | |
4.12 in | |
2.75 in |