Learn More
Bel-Art™ Rack indexé No-Wire™ SP Scienceware™
Code produit. 11737285 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (10 à 13 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11737285
Marque: Bel-Art™ F187450023
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les puits numérotés individuellement garantissent une identification précise de l’emplacement pour les systèmes automatisés de manipulation des liquides
  • Les numéros sont sérigraphiés à côté de chaque puits ; Modèles de numérotation standard
  • Les trous ronds aux tolérances serrées maintiennent solidement des tubes de 10 à 13 mm pour un traitement plus précis qui réduit les pertes d’échantillons et les dommages potentiels aux instruments
  • Les applications types incluent les équipements de traitement robotique des échantillons utilisant 3 ou 4 racks par unité
  • Excellent outil pour aider les laboratoires cliniques à identifier l’emplacement des tubes à essai pour plusieurs échantillons
  • En PP blanc autoclavable
  • Dimensions : 25 x 10,5 x 5,6 cm (9,75 x 4,125 x 2,19 po) (L x l x H)
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Array 16 x 5
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (10 à 13 mm)
Matériau PP
Positions 90
Forme Rectangular
Étagères 3 niveaux
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 9,75 x 4,12 x 2,18 po (25 x 10,5 x 5,6cm)
Longueur (métrique) 25 cm
Longueur (impériale) 9,75 in
Largeur (métrique) 10,5 cm
Largeur (impériale) 4,12 in
Hauteur (métrique) 5,6 cm
Hauteur (impériale) 2,18 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm