Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques octogonaux de couleur SP Scienceware™ Spinbar™
Code produit. 11752685 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
12,7mm
25,4 mm
Diamètre (métrique):
3,2mm
8 mm
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 11752685
Marque: Bel-Art™ F371090034
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Certifié ISO 9001:2008 Les barreaux d’agitation magnétiques octogonaux de couleur SP Scienceware™ Spinbar™ sont la forme de barreaux la plus couramment utilisée.
  • Revêtement en PTFE
  • Avec anneau de rotation
  • Tailles et couleurs assorties
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Couleur Rouge
Revêtement PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diamètre (métrique) 3,2mm
Longueur (métrique) 12,7mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Quantité 1
Forme Octogonale
Type Magnetic Stir Bar