Learn More
Bel-Art™ Système de prélèvement par pipette d’aspiration à vide SP Scienceware™
Code produit. 15237513 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type:
Filtres hydrophobes de rechange
Système de collecte, aspirateur à vide, pipette
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 15237513
Marque: Bel-Art™ F199170155
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectue l’aspiration par le vide d’une variété de liquides, y compris les milieux de culture tissulaire, les surnageants et les déchets chimiques
  • La pompe intégrée aspire rapidement les liquides de la pointe de pipette, la pipette Pasteur ou la pipette sérologique dans le tube de prélèvement
  • Maintient un faible niveau sonore (76 dB à 1 mètre) et une vibration minimale
  • Idéal pour prélever des liquides dans les cultures tissulaires et / ou cellulaires, les boîtes de Petri, les plaques, les flacons et les tubes
  • Le flacon de prélèvement en PP résistant aux produits chimiques et à la corrosion peut contenir 3800 ml (1 gallon) de déchets liquides et présente un évent de libération de sécurité pour empêcher toute implosion de vide
  • Un filtre hydrophobe remplaçable se referme lorsqu’il est mouillé pour protéger le moteur de la pompe contre la contamination des fluides
  • De conception légère et compacte, il n’encombre pas l’espace de travail dans la hotte ou sur la paillasse
Spécification
À utiliser avec Pipettes
Type Filtres hydrophobes de rechange
Volume (métrique) 3 800 ml
À utiliser avec (équipement) Bel-Art Vacuum Aspirator Collection System